Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 5,3% (p/v) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069801
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium hexacyanoferrate (II) à 3 molécules d'eauPotassium ferrocyanure trihydratéHexacyanoferrate de tétrapotassium trihydratéPotassium cyanure jaune
87902.180EA 70.8 EUR InStock
87902.180
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 5,3% (p/v) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069801
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité