Potassium hydroxyde 3% dans l'éthanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070303
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potasse caustique
87906.180EA 89.7 EUR InStock
87906.180 87906.180_T
Potassium hydroxyde 3% dans l'éthanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070303
Potassium hydroxyde
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité