Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 0,5% dans l'acide acétique dilué with barium chloride Reag. Ph. Eur. 1070605
Fournisseur: VWR Chemicals
87916.180EA 259 EUR InStock
87916.180
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 0,5% dans l'acide acétique dilué with barium chloride Reag. Ph. Eur. 1070605
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: BiI₇K₄
MW: 1253,71 g/mol
Numéro CAS: 41944-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité