Potassium permanganate 30 g/l dans l'acide orthophosphorique 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganate de potassium
87918.180EA 113 EUR InStock
87918.180
Potassium permanganate 30 g/l dans l'acide orthophosphorique 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
Potassium permanganate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité