Sodium hydroxyde 0.001 mol/l (0.001 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hydroxyde de sodium
87935.180EA 66.6 EUR InStock
87935.180
Sodium hydroxyde 0.001 mol/l (0.001 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité