Réactif sulfomolybdique R3 Reag. Ph. Eur. 1086500
Fournisseur: VWR Chemicals
87947.180EA 64.8 EUR InStock
87947.180
Réactif sulfomolybdique R3 Reag. Ph. Eur. 1086500
Réactif sulfomolybdique
Starting materials: ammonium molybdate 0.04 mol/l R / water R / sulphuric acid 50% R
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Numéro MDL: MFCD00011596
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité