Zirconyle nitrate 0,1% dans l'acide chlorydrique 22% Reag. Ph. Eur. 1097201
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Oxydinitrate de zirconium
87966.180EA 61.2 EUR InStock
87966.180
Zirconyle nitrate 0,1% dans l'acide chlorydrique 22% Reag. Ph. Eur. 1097201
Zirconyle nitrate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: N₂O₇Zr
MW: 231,23 g/mol
Numéro CAS: 13826-66-9
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité