Flacons à col large avec bouchon à rodage standard
Fournisseur: VITLAB
100494 101594 101694 101794 101894
215-6855EA 105 EUR InStock
215-6855 215-6847 215-6849 215-6850 215-6852
Flacons à col large avec bouchon à rodage standard
Flacons Flacons en plastique
PP, natural colour with PP stoppers.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 121 °C (20 minutes max.), utilisation durable jusqu'à 100 °C
  • Bouchons NS interchangeables
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The wide neck permits easy filling. Can be filled with hot substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité