Disques filtrants avec rebord en verre, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
511-5131EA 81.7 EUR InStock
511-5131 511-5132 511-5121 511-5111 511-5122 511-5133 511-5112 511-5123 511-5134 511-5113 511-5124 511-5114
Disques filtrants avec rebord en verre, DURAN®
Filtres Disques filtrants
Ces disques filtrants sont dotés d'un rebord en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, d'où une résistance relativement élevée aux variations de température
  • Norme USP
Avec rebord en verre intégré.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
  • Norme USP
En verre borosilicaté 3.3 DURAN®, verre incolore.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité