L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Fournisseur: BioAir S.p.A.
LDT4E0N BI00LDT4E00
EUCLLDT4E0NEA 0 EUR InStock
EUCLLDT4E0N EUCLBI00LDT4E00
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
S@femate TOTAL Cabinets have been designed according to the airflow specifications for NSF49 Class II Type B2 cabinets, also known as 'total exhaust'. 100% fresh air is taken in from the lab, either from the front aperture and from a main inlet. The air from the main inlet is then cleaned by the main HEPA H14 filter to provide an ISO5 working area and joins with the air from the front aperture on the bottom of the cabinet. All the air is then circulated behind the backwall of the unit and filtered via the exhaust HEPA H14 filter and reinjected into the environment.
  • Sloped front sash (5°
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité