Shodex HILICpak VG-25 HILIC Columns for Saccharide Analysis
Fournisseur: Resonac
F6711800 F7631000 F7631100 FF6711900
SHOWF6711800EA 0 EUR InStock
SHOWF6711800 SHOWF7631000 SHOWF7631100 SHOWFF6711900
Shodex HILICpak VG-25 HILIC Columns for Saccharide Analysis
Colonnes pour chromatographie
Robust polymer-based HILIC column for saccharides.
  • Recovers reducing saccharides with high ratio
  • Polymer-based packing material provides excellent chemical stability and minimum deterioration over an extended time period
  • Easily regenerated by washing in an alkaline solution
Appropriate for evaporative light scattering detector, corona charged aerosol detector, and LC/MS.
With smaller packing material, VG-25 achieved the higher separation ability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité