Multiscreen® High Volume Filter Plates
Fournisseur: Merck
MVFCN1225 MVHVN4525
MILFMVFCN1225EA 1160 EUR InStock
MILFMVFCN1225 MILFMVHVN4525
Multiscreen® High Volume Filter Plates
Microplaques Plaques de filtration
The original multiwell design is valuable for many applications which require immersing the filter in an assay tray. The easily removable underdrain and unique plate design are ideal for assays such as Elispot, PAMPA, cell screening (migration, invasion or chemotaxis) or for topcount detection users.
  • Sample prep
  • Protein kinase/phosphatase assays
  • Receptor/ligand binding assays
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Matière Couleur Type de membrane Taille de pore Nb de puits Stérile Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MultiScreen® High volume filter plates PP opaque Hydrophilic Durapore®
membrane
0,45 µm 96 + 25 MILFMVHVN4525
MultiScreen® High volume filter plates PP opaque Glass fiber membrane 1,2 µm 96 - 25 MILFMVFCN1225
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité