Amicon™ XM Ultrafiltration Membranes Dics Filters
Fournisseur: Merck
14322 14342 14112AM
MILF14322EA 453 EUR InStock
MILF14322 MILF14342 MILF14112AM
Amicon™ XM Ultrafiltration Membranes Dics Filters
Filtres Filtres à membrane
Ultrafiltration membranes - Amicon™ XM polyacrylonitrile/PVC co-polymer filters. High-recovery membranes for stirred cells.
  • Regenerated cellulose membranes
  • For concentration of hydrophobic samples or to desalt extremely dilute solutions
Hydrophilic, tight microstructure assures high retention with low adsorption of protein, DNA, or other macromolecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité