L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Visualizer and Visualizer EC Western Blot Detection Kits
Fournisseur: Merck
64-201 64-202BP 64-202 64-201BP
MILF64-201EA 531 EUR InStock
MILF64-201 MILF64-202BP MILF64-202 MILF64-201BP
Visualizer and Visualizer EC Western Blot Detection Kits
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The Visualizer Western Blot Detection kit is designed for the sensitive detection of proteins in chemiluminescent Western blots.
  • Storage: Stable for 18 months at 4 °C
  • Application: For use on immunoblots
The reagents in this kit have been matched to optimise the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Components: Goat anti-mouse IgG, goat anti-rabbit IgG, HRP conjugate Visualizer detection reagent A Visualizer detection reagent B.
Visualizer EC western blot detection kits are designed with a high glow reaction chemiluminescent substrate with outstanding sensitivity, long-lasting signal and low cost. Visualizer EC offers the highest signal-to-noise ratios of any existing luminol peroxidase formulations, resulting in high sensitivity and low backgrounds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité