Samplicity® G2 Filtration System Tube Set Assembly
Fournisseur: Merck
SAMTUBING SAMVIALTR SAMWASTTR
MILFSAMTUBINGEA 67.6 EUR InStock
MILFSAMTUBING MILFSAMVIALTR MILFSAMWASTTR
Samplicity® G2 Filtration System Tube Set Assembly
Filtres Unités de filtration sous vide
Samplicity® G2 Filtration system enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex® 33 mm filter (Millex® Filters for the Samplicity® G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity® filter). Samplicity® G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration.
Applications: HPLC, Analytical sample preparation, Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité