Millex® Syringe Filter Units, Hydrophobic PTFE Membrane
Fournisseur: Merck
SLFH025NS SLFH025NB SLFG025NB SLFG025NK SLFH025NK SLLS025NS SLFG025NS SLFHR04NL SLFGR04NL SLFGX13NK SLFGX13NL SLFGX13TL SLFHX13NK SLFHX13NL SLFHX13TL
514-0417EA 314 EUR InStock
514-0417 516-6658 516-6659 MILFSLFG025NK MILFSLFH025NK MILFSLLS025NS 514-0411 514-0418 514-0414 MILFSLFGX13NK MILFSLFGX13NL MILFSLFGX13TL MILFSLFHX13NK MILFSLFHX13NL MILFSLFHX13TL
Millex® Syringe Filter Units, Hydrophobic PTFE Membrane
Filtres Filtres-seringue
HPLC certified filters for the filtration of organic and aqueous solutions in HPLC.
  • Low protein binding and high chemical resistance
Tested and certified for UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254 nm with water and acetonitrile; ensuring consistent quality between batches.
Inlet/outlet: Luer lock female/Luer male.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité