Millex® Syringe Filter Units, Nylon Membrane
Fournisseur: Merck
SLGN033NB SLGN033NS SLHN033NK SLGN033NK SLHN033NB SLHNX13NL SLGNX13NL SLGNX13TL SLHNX13NK SLHNX13TL
MILFSLGN033NBEA 877 EUR InStock
MILFSLGN033NB MILFSLGN033NS MILFSLHN033NK MILFSLGN033NK MILFSLHN033NB MILFSLHNX13NL MILFSLGNX13NL MILFSLGNX13TL MILFSLHNX13NK MILFSLHNX13TL
Millex® Syringe Filter Units, Nylon Membrane
Filtres Filtres-seringue
HPLC certified filters for the filtration of organic and aqueous solutions in HPLC.
  • Low protein binding and high chemical resistance
Tested and certified for UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254 nm with water and acetonitrile; ensuring consistent quality between batches.
Inlet/outlet: Luer lock female/Luer male.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité