L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human/Mouse/Rat Recombinant GDF-11 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-04-100UG 800-04-1MG 800-04-20UG 800-04-500UG 800-04-5UG
SHBT800-04-100UGEA 513 EUR InStock
SHBT800-04-100UG SHBT800-04-1MG SHBT800-04-20UG SHBT800-04-500UG SHBT800-04-5UG
Human/Mouse/Rat Recombinant GDF-11 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Growth differentiation factor 11 (GDF-11), also known as bone morphogenetic protein 11 (BMP-11), is a regulator of cell growth and differentiation during muscular and neural development. GDF-11 binds the transforming growth factor-beta receptors ALK4, ALK5, and ALK7 to activate SMAD signaling. In adults, exogenous GDF-11 promotes cardiomyocyte regeneration to reverse age-related cardiac hypertrophy.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vial 5 µG SHBT800-04-5UG
Vial 20 µG SHBT800-04-20UG
Vial 100 µG SHBT800-04-100UG
Vial 500 µG SHBT800-04-500UG
Vial 1 mg SHBT800-04-1MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité