Human Recombinant TPO (CHO) (from CHO cells)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-216-100UG 100-216-1MG 100-216-25UG 100-216-500UG 100-216-5UG
SHBT100-216-100UGEA 696 EUR InStock
SHBT100-216-100UG SHBT100-216-1MG SHBT100-216-25UG SHBT100-216-500UG SHBT100-216-5UG
Human Recombinant TPO (CHO) (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Thrombopoietin (TPO) is a growth factor that is produced by liver and kidney tissues. TPO binds the TPO receptor (CD110) to promote megakaryocyte maturation, differentiation, and the production of platelets. Human TPO (CHO) contains a C-terminal 6x-polyhistidine (6xHis) tag.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité