L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-02-100UG 800-02-10UG 800-02-1MG 800-02-500UG
SHBT800-02-100UGEA 584 EUR InStock
SHBT800-02-100UG SHBT800-02-10UG SHBT800-02-1MG SHBT800-02-500UG
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and functions as a potent inducer of bone and cartilage development. BMP proteins are synthesized as large precursor molecules which are cleaved by proteolytic enzymes. Active BMP-2 consists of forming a homodimer or a heterodimer with a related BMP, such as BMP-7. BMP-2 signals through type I and type II receptor tyrosine kinases in conjuction with SMAD proteins to directly promote osteoblast differentiation. BMP-2 is also important during cardiac development and supports epicardial cell migration.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vial 10 µG SHBT800-02-10UG
Vial 100 µG SHBT800-02-100UG
Vial 500 µG SHBT800-02-500UG
Vial 1 mg SHBT800-02-1MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité