L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human/Mouse Recombinant IHH (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-05-1MG 800-05-100UG 800-05-25UG 800-05-500UG 800-05-5UG
SHBT800-05-1MGEA 3020 EUR InStock
SHBT800-05-1MG SHBT800-05-100UG SHBT800-05-25UG SHBT800-05-500UG SHBT800-05-5UG
Human/Mouse Recombinant IHH (from E. coli)
Protéines et Peptides
Indian hedgehog (IHH) is an essential signaling factor that is secreted in the gut, cartilage, and bone during embryonic development. IHH acts through the patched (PTC) receptor to induce transcriptional changes important for bone and cartilage development. IHH also induces the expression of parathyroid hormone-related peptide (PTHrP), which in turn mediates IHH activity during chondrocyte differentiation, forming a negative feedback loop.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité