L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-08-100UG 800-08-1MG 800-08-20UG 800-08-500UG 800-08-5UG
SHBT800-08-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT800-08-100UG SHBT800-08-1MG SHBT800-08-20UG SHBT800-08-500UG SHBT800-08-5UG
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES), also called CCL5, is a chemokine produced by T cells three to five days after T cell activation. RANTES signals through G protein-coupled receptors CCR5, CCR3, CCR1, and through the human CMV-encoded viral receptor US28. RANTES functions to recruit immune cells to inflammatory sites.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité