Human Recombinant FGF-8 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-03-100UG 800-03-1MG 800-03-25UG 800-03-500UG 800-03-5UG
SHBT800-03-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT800-03-100UG SHBT800-03-1MG SHBT800-03-25UG SHBT800-03-500UG SHBT800-03-5UG
Human Recombinant FGF-8 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 8 (FGF-8) is a critical mitogenic factor that is required for normal development of the eye, ear, brain, and limb. FGF-8 functions broadly to promote cell proliferation, differentiation, and migration. Overexpression of FGF-8 increases tumor growth and angiogenesis. Human and mouse FGF-8 proteins show 100% homology.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité