Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-06AF-100UG 800-06AF-10UG 800-06AF-1MG 800-06AF-500UG
SHBT800-06AF-100UGEA 446 EUR InStock
SHBT800-06AF-100UG SHBT800-06AF-10UG SHBT800-06AF-1MG SHBT800-06AF-500UG
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Stromal cell-derived factor-1 beta (SDF-1 β), also called CXCL12b, is one of two SDF-1 splice variants made by a wide variety of cells upon stimulation by inflammatory cytokines such as TNF, IL-1, and LPS. SDF-1 β signals through the G protein-coupled receptor CXCR4 to recruit activated leukocytes.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité