Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-06-100UG 800-06-10UG 800-06-1MG 800-06-500UG
SHBT800-06-100UGEA 0 EUR InStock
SHBT800-06-100UG SHBT800-06-10UG SHBT800-06-1MG SHBT800-06-500UG
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Neurotrophin-3 (NT-3) is an important member of the nerve growth factor (NGF) family of proteins. NT-3 promotes the growth, survival, and differentiation of neurons and synapses in the peripheral and central nervous systems. The receptor tyrosine kinase TrkC exclusively binds in high-affinity to NT-3. NT-3 also signals through the receptor tyrosine kinase TrkB, and through the low affinity nerve growth factor receptor (LNGFR).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité