L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human/Mouse/Rat Recombinant Activin-A (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-01AF-100UG 800-01AF-10UG 800-01AF-1MG 800-01AF-500UG
SHBT800-01AF-100UGEA 645 EUR InStock
SHBT800-01AF-100UG SHBT800-01AF-10UG SHBT800-01AF-1MG SHBT800-01AF-500UG
Human/Mouse/Rat Recombinant Activin-A (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Activin A is a member of the transforming growth factor beta (TGF-β) family of proteins and functions to stimulate follicle-stimulating hormone (FSH) secretion. Activins are produced in many tissue types including the skin, gonads, lungs, and pituitary gland. Activins interact with receptor type I and type II serine/threonine protein kinases, to activate SMAD signaling and regulate diverse cellular functions, such as cell proliferation, differentiation, wound healing, apoptosis, and metabolism. Activin A is a homodimer comprised of two activin βA chains. Cleavage of the N-terminal propeptide renders the Activin protein biologically active. Human Activin A shares 100% amino acid sequence identity with mouse, rat, porcine, bovine, and feline Activin A proteins.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité