Human/Mouse/Rat Recombinant GDF-11 (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
800-04AF-100UG 800-04AF-1MG 800-04AF-20UG 800-04AF-500UG 800-04AF-5UG
SHBT800-04AF-100UGEA 561 EUR InStock
SHBT800-04AF-100UG SHBT800-04AF-1MG SHBT800-04AF-20UG SHBT800-04AF-500UG SHBT800-04AF-5UG
Human/Mouse/Rat Recombinant GDF-11 (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Growth differentiation factor 11 (GDF-11), also known as bone morphogenetic protein 11 (BMP-11), is a regulator of cell growth and differentiation during muscular and neural development. GDF-11 binds the transforming growth factor-beta receptors ALK4, ALK5, and ALK7 to activate SMAD signaling. In adults, exogenous GDF-11 promotes cardiomyocyte regeneration to reverse age-related cardiac hypertrophy.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité