L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de méthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
MQ200
95290-100G 95290-25G 95290-5G
95290-100GEA 288 EUR InStock
95290-100G 95290-25G 95290-5G
Bleu de méthyle, Sigma-Aldrich®
Bleu de méthyle
Methyl blue (C.l. 42780) is a triaminotriphenylmethane dye with each amino group carrying a monosulfonated phenyl substituent. It is also known as Water blue, Acid blue 93, Cotton blue, Poirriers blue, and Aniline blue water soluble.
  • Methyl blue has been used to stain leaf disks for callose visualisation within the cells
  • It has been used to incubate cells for 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)/septa staining
  • Used as a marker for β-(1-3)-d-glucans or acidic phloroglucinol for the detection of callose and lignin
  • Used in Mann's stain as it involves a methyl blue-eosin mixture
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Point d'éclair: >300 °C (Pensky-Martens) (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99c81fa4222b5d619a577fa4fe452d01b0484cb6&vid=e8725a21d295d576c06aa9d0f7684176aa5dd095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Purple to very dark purple
Appearance (form) Powder or crystals
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) 0.01 g in 10 ml water
Solubility (method) 0.01 g in 10 ml water
pH-transition 14.0
Colour Pink
Wavelength (1) (UV) 595.0 - 605.0 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥400
Wavelength (2) (UV) 310.0 - 320.0 nm
Extinction (1%/1 cm) (2) (UV) ≥200
Solvent (UV) HCl 0.005 m
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 5 g 95290-5G
Flacon verre pour solides 25 g 95290-25G
Flacon verre pour solides 100 g 95290-100G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité