Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H,3H-Perfluoropentane

Attention
Synonyms: 2H,3H-Decafluoropentane, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoropentane

005211-100G 005211-500G
FLUO005211-100GEA 0 EUR InStock
FLUO005211-100G FLUO005211-500G
2H,3H-Perfluoropentane
2H,3H-Perfluoropentane


Formule: C₅H₂F₁₀
MW: 252,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798129
Numéro CAS: 138495-42-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité