EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
409910250 409911000 409915000
ACRO409910250EA 107 EUR InStock
ACRO409910250 ACRO409911000 ACRO409915000
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 98%
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 240…245 °C (dec.)
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité