EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
324626-25EA 264 EUR InStock
324626-25
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique), Millipore®
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380,35 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité