1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032001
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Glycoléthylétherp-Dioxanne
87820.180EA 135 EUR InStock
87820.180
1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032001
1,4-Dioxanne
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité