4'-Bromo-3-chloropropiophénone ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
A13988.09 A13988.18 A13988.30
A13988.09EA 49 EUR InStock
A13988.09 A13988.18 A13988.30
4'-Bromo-3-chloropropiophénone ≥94%
4'-Bromo-3-chloropropiophénone
Purity: 94% CAS No.: 31736-73-9 Molecular Formula: C9H8BrClO Formula Weight: 247.53 Melting Point: 57-62° Beilstein Reference: 1944367
Formule: C₉H₈BrClO
MW: 247,52 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018979
Numéro CAS: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité