2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
003149-5G 003149-25G
FLUO003149-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003149-5G FLUO003149-25G
2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…40 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019742
Numéro CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité