2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
004384-25G 004384-5G
FLUO004384-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004384-25G FLUO004384-5G
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084939
Numéro CAS: 1813-33-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité