3,4'-Dichloropropiophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13311.09 A13311.18
A13311.09EA 62.5 EUR InStock
A13311.09 A13311.18
3,4'-Dichloropropiophénone ≥97%
3,4'-Dichloropropiophénone
Purity: 97% CAS No.: 3946-29-0 Molecular Formula: C9H8Cl2O Formula Weight: 203.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 135-137°/0.6mm Beilstein Reference: 1866915 MDL No.: MFCD00000992
Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 51 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000992
Numéro CAS: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité