4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
007839-5G 007839-1G
FLUO007839-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007839-5G FLUO007839-1G
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 66…68 °C
Numéro MDL: MFCD00190117
Numéro CAS: 1735-54-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité