2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
002015-1G 002015-5G 002015-25G
FLUO002015-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002015-1G FLUO002015-5G FLUO002015-25G
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061279
Numéro CAS: 146070-34-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité