2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
002047-1G 002047-5G 002047-25G
FLUO002047-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002047-1G FLUO002047-5G FLUO002047-25G
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061153
Numéro CAS: 133116-83-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité