3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
002160-1G 002160-5G 002160-25G
FLUO002160-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002160-1G FLUO002160-5G FLUO002160-25G
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00061282
Numéro CAS: 149793-69-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité