β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Fournisseur: Roth Carl
7192.1 7192.2
ROTH7192.1EA 36.5 EUR InStock
ROTH7192.1 ROTH7192.2
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Formule: C₁₃H₁₈O₇
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006590
Numéro CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité