Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Jaune titan, Supelco®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01307.0025EA 79.9 EUR InStock
1.01307.0025
Jaune titan, Supelco®
Jaune titan


Formule: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
MW: 695,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013091
Numéro CAS: 1829-00-1
Merck Index: 12,09445
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 29 g/l (24 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 695.7 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 5.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité