1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
A14404.36 A14404.0E A14404.22
A14404.36EA 240 EUR InStock
A14404.36 A14404.0E A14404.22
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥94%
Alizarine
Purity: 94% CAS No.: 72-48-0 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 286-290° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,251 MDL No.: MFCD00001201
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼430 °C (subl.)
Point de fusion: 286…290 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001201
Numéro CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 14,251
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité