1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 1,2-Dihydroxyanthraquinone
ROTH4476.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH4476.1
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001201
Numéro CAS: 72-48-0
Merck Index: 13,00246
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité