1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0137.00EA 334 EUR InStock
PROOMM0137.00
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193,5…195 °C
Densité: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00053409
Numéro CAS: 1143-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité