Orangé de xylénol, sel tétrasodique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08677.0001 1.08677.0005
1.08677.0001EA 144 EUR InStock
1.08677.0001 1.08677.0005
Orangé de xylénol, sel tétrasodique, Supelco®
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Point de fusion: ∼210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 510 g/l (20 °C)
Molar Mass 760.59 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
pH 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité