Thymolphthaleine ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
16245.14EA 103 EUR InStock
16245.14 16245.06
Thymolphthaleine ACS
Thymolphthaleine
pH indicator; Colourless below pH 9.3, blue above pH 10.5
Formule: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430,54 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
Merck Index: 12,09542
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité