Alizarine complexon ∼85% pour détermination du fluor, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
05590-1G 05590-5G
05590-1GEA 237 EUR InStock
05590-1G 05590-5G
Alizarine complexon ∼85% pour détermination du fluor, Fluka™
Alizarin complexone
Formule: C₁₉H₁₅NO₈
MW: 385,33 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001202
Numéro CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay 80.0 - 120.0 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 422 - 432 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 75
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité