Phtalide
Fournisseur: Molekula
MOLE25999254-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25999254-100G
Phtalide
Phtalide
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00005906
Numéro CAS: 87-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité