Acide 4-hydroxyphtalique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
412130050 412130250
ACRO412130050EA 98.6 EUR InStock
ACRO412130050 ACRO412130250
Acide 4-hydroxyphtalique 98%
Acide 4-hydroxyphtalique
Formule: C₈H₆O₅
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013984
Numéro CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité